Documenti fondamentali
33144
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 288 ea
Scegli un formato
288 EA
289,00 €
289,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
288 EA
289,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
289,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
amber glass bottle
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 288 ea
D.E. × alt.
25 mm × 50 mm
Volume
10 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Descrizione generale
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)