Documenti fondamentali
27548-U
Supelco
ABC Vial, 2 mL, preassembled, 9 mm thread
clear glass vial (with marking spot), PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
Scegli un formato
1000 EA
767,00 €
767,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
767,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
767,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE/silicone septum
clear glass vial (with marking spot)
clear polypropylene hole cap
Caratteristiche
closure type clear polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
1.8 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Compatibilità
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Altre note
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Note legali
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)