Documenti fondamentali
SU860199
Supelco
2in1 Kits for Varian® Autosampler
pkg of 1000 ea, volume 1.5 mL
Scegli un formato
1 PKG
449,00 €
449,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
449,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
449,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
black polypropylene cap (with 5.5 center hole)
clear glass
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Disponibilità
not available in USA
D.E. × alt. × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Spessore setto
1.3 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 8-425
Note legali
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)