Documenti fondamentali
24883
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial
Scegli un formato
100 EA
96,80 €
96,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
96,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
96,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
barrier (silicone bonded to aluminum)
Descrizione
aluminum/silicone
septum type: Barrier
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
diam. × spessore
11 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)