Documenti fondamentali
Z256226
Supelco
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 24 mL, thread for 20-400
Scegli un formato
144 EA
264,00 €
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
144 EA
264,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 144 ea
D.E. × alt.
23 mm × 85 mm
Volume
24 mL
Raccordi
thread for 20-400
Descrizione generale
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
Note legali
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)