Documenti fondamentali
Z256218
Sigma-Aldrich
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 20 mL, thread for 24-400
Sinonimo/i:
Wheaton vials with rubber seals
Scegli un formato
72 EA
176,00 €
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
72 EA
176,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 72 ea
D.E. × alt.
28 mm × 57 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 24-400
Descrizione generale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
Note legali
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)