Documenti fondamentali
Z146501
Sigma-Aldrich
Ace Rotary-evaporator/freeze-drying flask
capacity 250 mL
Scegli un formato
1 EA
218,00 €
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
218,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
218,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Lid
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7030-04
tecniche
cryopreservation: suitable
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Flange with two ground flats opposite each other allows nylon retainers on adapter head to pass over. O-ring in head and flask grooves make a vacuum-tight seal when head is turned 90° in either direction. No grease, springs, or clamp necessary. Adapter heads and O-rings sold separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)