Documenti fondamentali
25462
Supelco
Colonna GC capillare Supel-Q PLOT
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
Sinonimo/i:
Supel-Q PLOT Column, 30m x 0.53mm
Scegli un formato
1 EA
963,00 €
963,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
963,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
963,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
Descrizione
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Produttore/marchio commerciale
Supel-Q
Parametri
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Spessore medio
30 μm
df
30 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Divinylbenzene phase
applicazioni
chemicals and industrial polymers
food and beverages
petroleum
Tipo di colonna
capillary PLOT
Descrizione generale
Applicazione: Questa colonna mostra un bleeding molto basso, anche alla temperatura massima, e scompone efficacemente biossido di carbonio e idrocarburi C1-C4 a temperature superiori a quella ambiente. È inoltre idonea alle analisi di gas di zolfo, alcol, chetoni, aldeidi e diversi composti polari. È anche possibile analizzare la benzina e altre frazioni del petrolio.
Codice USP: nessuno
Fase:
  • divinilbenzene
Limiti di temperatura:
  • Da temperatura inferiore a quella ambiente a 250 °C (isoterma o programmata)
Supel-Q porous layer open tubular (PLOT) capillary GC column contains divinylbenzene (DVB) polymer, which acts as a stationary phase. It effectively resolves carbon dioxide from the hydrocarbon gases. It is also highly suitable for separating much higher boiling hydrocarbons.[1]
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
K Mitani et al.
Journal of chromatography. A, 1081(2), 218-224 (2005-07-26)
A simple, rapid and sensitive method for the determination of five estrogens, estrone, 17beta-estradiol, estriol, ethynyl estradiol, and diethylstilbestrol, was developed using a fully automated method consisting of in-tube solid-phase microextraction (SPME) coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC/MS/MS). These
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 335-337 (1997)
Christoph Aeppli et al.
Journal of chromatography. A, 1181(1-2), 116-124 (2008-01-19)
A direct aqueous injection-gas chromatography/mass spectrometry (DAI-GC/MS) method for trace analysis of 24 volatile organic compounds (VOCs) in water samples is presented. The method allows for the simultaneous quantification of benzene, toluene, ethyl benzene, and xylenes (BTEX), methyl tert-butyl ether
Analysis of cyanide in blood by headspace solid-phase microextraction (SPME) and capillary gas chromatography.
Takekawa K
Chromatographia, 47 (3), 209-214 (1998)