Documenti fondamentali
23797
Supelco
Boccole Supeltex M-2 con entrambe le estremità a tronco di cono
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm to like I.D. column, pkg of 2 ea
Scegli un formato
2 EA
56,00 €
56,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
56,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
56,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Caratteristiche
ferrule type double-tapered
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Diam. int.
0.4 mm
Compatibilità
0.10-0.25 mm to like I.D. column
Descrizione generale
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
  • Characteristics: High reusability.
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)