Documenti fondamentali
25396
Supelco
Colonna GC capillare OVI-G43
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Scegli un formato
1 EA
1.500,00 €
1.500,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.500,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
1.500,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
agenzia
meets requirements for USP G43
Parametri
-20-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
44
df
3.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl siloxane) phase
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Descrizione generale
Applicazione: Questa colonna è preparata e collaudata specificamente per soddisfare i requisiti dei metodi della United States Pharmacopoeia e della European Pharmacopoeia per la determinazione dei solventi residui nelle preparazioni farmaceutiche.
Codice USP: Questa colonna soddisfa i requisiti G43 USP.
Fase:
  • Legata
  • Poli (6% cianopropilfenil/94% dimetilsilossano)
Temp. Limiti:
  • Da -20 °C a 260 °C (isoterma o programmata)
Altre note
Nota: Per realizzare una colonna di guardia da 5 m x 0,53 mm di D.I., usare cod. prod. 25339 (tubo in silice fusa), cod. prod. 23804 (corpo del connettore di testa) e cod. prod. 22591 (ferrula con doppia rastrematura).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Analysis of carbonate solvents in lithium-ion batteries like ethylene carbonate, dimethyl carbonate, diethyl carbonate, and more using SPB®-624 column.
Protocolli
Static headspace GC (GC-SH) concentrates volatile analytes for improved detection and minimizes matrix interference.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf