Documenti
25461
Supelco
Colonna capillare per GC Carboxen®-1006 PLOT
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
Materiali
fused silica
Descrizione
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Produttore/marchio commerciale
Carboxen®
Parametri
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Spessore medio
30 μm
df
30 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Carbon molecular sieve phase
applicazioni
chemicals and industrial polymers
food and beverages
Tipo di colonna
capillary PLOT
Descrizione generale
L′adsorbente Carboxen® è il substrato ideale per la microestrazione in fase solida (SPME). Assicura un′estrazione efficiente di piccole molecole polari da soluzioni acquose. Le colonne PLOT (capillari aperte con rivestimento poroso) sono uno strumento potente utilizzato per l'analisi di gas fissi, idrocarburi leggeri e solventi volatili in gascromatografia. Sono spesso preferite rispetto alle colonne impaccate.
Applicazione: Questa colonna è ideale per la separazione di molti gas permanenti (come elio, idrogeno, azoto, monossido di carbonio, metano e biossido di carbonio) e di idrocarburi leggeri (C2-C3) nella stessa analisi. Rappresenta una soluzione perfetta anche per la risoluzione di miscele di formaldeide/acqua/metanolo (formalina) e per il monitoraggio delle impurezze nell'etilene. Può essere utilizzata con flussi elevati e rampe di temperatura rapide per garantire separazioni ottimali e veloci.
Codice USP: Nessuno
Fase:
  • setacci molecolari in carbonio
Limiti di temperatura:
  • Da temperatura inferiore a quella ambiente a 250 °C (isoterma o programmata)
Altre note
Disponiamo di una varietà di accessori per cromatografia, incluse le siringhe analitiche
Note legali
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Applications of Solid Phase Microextraction
Pawliszyn J.
Applications of Solid Phase Microextraction, 64-65 (1999)
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Zhenghua Ji
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)
Filippo Maggi et al.
Chemistry & biodiversity, 8(1), 95-114 (2011-01-25)
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with GC/FID and GC/MS was applied for the first time in the analysis of the volatile fraction of an Ephedra species. Notably, six Italian populations (Marche, Abruzzo, and Sardinia) of Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis, covering
Jacek A Koziel et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 55(8), 1147-1157 (2005-09-29)
Odorous gases associated with livestock operations are complex mixtures of hundreds if not thousands of compounds. Research is needed to know how best to sample and analyze these compounds. The main objective of this research was to compare recoveries of
Frank Sporkert et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 772(1), 45-51 (2002-05-23)
A new and in part automated headspace solid-phase microextraction method for quantitative determination of the highly toxic rodenticide fluoroacetic acid (FAA) in serum and other biological samples has been developed. FAA and deuterated acetic acid (internal standard) were extracted from
Articoli
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Contenuto correlato
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GC