Documenti fondamentali
25430
Supelco
SPB®-624 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Sinonimo/i:
SPB-624, 30M .53MM 3.0UM
Scegli un formato
1 EA
799,00 €
799,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
799,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
799,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
agenzia
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
Parametri
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
44
df
3.00 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
applicazioni
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Tipo di colonna
capillary intermediate polar
Descrizione generale
Application: This column is specially tested for separation, efficiency, and low bleed. It is designed for purge-and-trap analyses of volatile halogenated, non-halogenated, and aromatic contaminants from environmental samples.
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
  • Bonded
  • Proprietary
Temp. Limits:
  • ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
  • ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)