Documenti fondamentali
24048
Supelco
Colonna GC capillare SPB®-5
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Scegli un formato
1 EA
725,00 €
725,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
725,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
725,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
fused silica
agenzia
meets requirements for USP G27 and G36
Parametri
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
320
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.32 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
Applicazione: Questa colonna non polare per scopi generali offre principalmente un ordine di eluizione secondo il punto di ebollizione con un piccolo aumento di selettività, specialmente per i composti aromatici.
Codice USP: questa colonna soddisfa i requisiti USP G27 e G36.
Fase
  • Legata
  • Poli (5% difenile/95% dimetilsilossano)
Limiti di temperatura:
  • ≤D. I. 0,32 mm, <2 μm: da -60 °C a 320 °C (isoterma o programmata)
  • ≤D. I. 0,32 mm, ≥2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma o programmata)
  • ≥D. I. 0,53 mm, <2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma) o 320 °C (programmata)
  • ≥D. I. 0,53 mm, ≥2 μm: da -60 °C a 260 °C (isoterma) o 280 °C (programmata)
Applicazioni
SPB®-5 Capillary GC Column was used for speciation of the nitrogen compounds (quantitatively), which are polar and somewhat basic in nature, with chemiluminescence detection.[1] It may also be used as stationary phase for determination of nivalenol and deoxynivalenol in cereals by electron-capture gas chromatography.[2] Furthermore, it may also find application in being used as stationary phase in capillary column gas chromatography for determination of sterols.[3]
Altre note
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Note legali
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P M Scott et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 69(5), 889-893 (1986-09-01)
Nivalenol (NIV) is an important Fusarium mycotoxin shown to occur naturally in grains from several countries. Extraction and cleanup procedures previously described for trichothecene analysis have been modified to give good recoveries of NIV from cereal products. The extraction solvent
Determination of sterols by capillary column gas chromatography. Differentiation among different types of olive oil: virgin, refined, and solvent-extracted.
Jimenez O and Gonzalez ADV.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 73 (12), 1685-1689 (1996)
J Corwin et al.
Cancer, 43(3), 1007-1013 (1979-03-01)
Solitary plasmacytoma of bone (SPB) and extramedullary plasmacytoma (EMPC) are unusual solitary tumors of plasma cell origin. The clinical differences between these tumors and multiple myeloma are the subject of continued study. This review examines the radiotherapy experience at M.
Determination of nivalenol and deoxynivalenol in cereals by electron-capture gas chromatography.
Scott PM
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 69 (5), 889-893 (1985)
J M Jurado et al.
Talanta, 106, 14-19 (2013-04-20)
4-Methylsterols and 4,4-dimethylsterols of 47 samples of subcutaneous fat from Iberian pigs reared on two different fattening systems, "Extensive" and "Intensive", have been analyzed by GC-MS and GC-FID. The lipids were extracted by melting the subcutaneous fat in a microwave