25305-U
Colonna GC capillare SPB®-5
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm
Sinonimo/i:
GC column, SPB-5, 5% diphenyl
Scegli un formato
905,00 €
Scegli un formato
About This Item
905,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
agenzia
meets requirements for USP G27 and G36
Parametri
-60-300 °C temperature (isothermal)
-60-320 °C temperature (programmed)
Beta
88
df
1.50 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Tipo di colonna
capillary non-polar
Categorie correlate
Descrizione generale
Codice USP: questa colonna soddisfa i requisiti USP G27 e G36.
Fase
- Legata
- Poli (5% difenile/95% dimetilsilossano)
- ≤D. I. 0,32 mm, <2 μm: da -60 °C a 320 °C (isoterma o programmata)
- ≤D. I. 0,32 mm, ≥2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma o programmata)
- ≥D. I. 0,53 mm, <2 μm: da -60 °C a 300 °C (isoterma) o 320 °C (programmata)
- ≥D. I. 0,53 mm, ≥2 μm: da -60 °C a 260 °C (isoterma) o 280 °C (programmata)
Applicazioni
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?