Documenti
24156
Supelco
Colonna per GC capillare SAC-5
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materiali
fused silica
Parametri
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta
250
df
0.25 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.25 mm
Gruppo funzionale matrice
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
applicazioni
agriculture
clinical
food and beverages
forensics and toxicology
Tipo di colonna
capillary non-polar
Descrizione generale
Applicazione: Questa è una colonna apolare ideata per analisi riproducibili di steroli vegetali, colesterolo e altri steroli animali.
Codice USP: Nessuno
Fase:
  • Legata
  • Poli (5% difenile/95% dimetilsilossano)
Limiti di temperatura:
  • da -60 °C a 320 °C (isoterma o programmata)
Applicazioni
La colonna capillare SAC-5 è adatta all uso per la determinazione diretta mediante gascromatografia dei sette principali alcaloidi isosteroidei nei bulbi di Fritillaria.
Altre note
Disponiamo di una varietà di accessori per cromatografia, incluse le siringhe analitiche
Note legali
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
L Song-Lin et al.
Journal of chromatography. A, 873(2), 221-228 (2000-04-11)
The present paper describes the development of a most simple, sensitive, and specific gas chromatographic method to date, for the direct determination of seven major bioactive isosteroidal alkaloids, namely ebeiedine, ebeiedinone, ebeienine, hupehenine, isoverticine, verticine, verticinone and imperialine, in Fritillaria