Documenti fondamentali
Z291587
Supelco
Autosampler crimp top vials 12 x 32mm standard opening
volume 2 mL, amber glass
Scegli un formato
100 EA
29,68 €
29,68 €
Prezzo di listino42,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
29,68 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
29,68 €
Prezzo di listino42,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
amber glass vial
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
2 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Descrizione generale
Constructed of borosilicate glass. Vials use 11mm aluminum caps. (order separately).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Do you have any information about the glass quality used in Z291587?
    1 risposta
    1. This product is constructed of borosilicate glass.