20724AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
TM=["CYCLOBOND"] I 2000 DMP Chiral HPLC Column
Scegli un formato
2.430,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.430,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Astec® Cyclobond I 2000 DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyclodextrin, beta- phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
3.5-7
Tecnica di separazione
chiral
Categorie correlate
Descrizione generale
- Bonded phase: 3,5-Dimethylphenyl carbamate modified β-cyclodextrin
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostra di piùFiltri attivi