16024AST
Astec® CHIROBIOTIC® T2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
T2 Chiral Stationary Phase Column
Scegli un formato
2.650,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.650,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Astec® Chirobiotic® T2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L63
Descrizione
HPLC column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
200 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.8-6.8
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
- Bonded phase: Teicoplanin
- Operating pH range: 3.8 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) or 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
Applicazioni
- High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases.: This research employs the Astec® CHIROBIOTIC T2 Chiral HPLC Column for the enantioseparation of various amino acids. The study highlights the column′s effectiveness in separating complex chiral molecules, demonstrating its application in the analysis of amino acids and related compounds in chemical and pharmaceutical research (Berkecz et al., 2009).
Note legali
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostra di piùFiltri attivi