Documenti fondamentali
G004698
HPLC Analysis of α-Methylbenzylamine Enantiomers (DANSYL Derivatives) on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: ethanol
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 3 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)