Documenti fondamentali
Z251739
BIBASE rubber support ring
fits flask, 500 ‑ 2,000 mL, Blue silicone
Sinonimo/i:
flask support base, round-bottom flask ring
Scegli un formato
1 EA
59,20 €
59,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
59,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
59,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
silicone
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
fits flask 500 ‑ 2,000 mL
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
500-2000 mL
Descrizione generale
Reversible; can also be stacked upon each other. Three sizes provide six different diameters for round-bottom flasks ranging from 50 to 6,000 mL. Excellent adhesion to glass prevents slippage and also offers thermal and electrical insulation. Available in two rubber types.
Black natural rubber − usable at temperatures from -20 to 70 °C (dry heat), -20 to 120 °C (moist heat), and has excellent chemical resistance.
Blue silicone − usable at temperatures from -20 to 200 °C. Withstands repeated high temperature or radiation. Physiologically non-toxic, biologically neutral.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)