14023AST
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Chirobiotic TAG Chiral Chromatography Column
Scegli un formato
2.480,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.480,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna HPLC chirale Astec® CHIROBIOTIC® TAG, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L63
Descrizione
HPLC column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
teicoplanin aglycone phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.0-6.8
Tecnica di separazione
chiral
Categorie correlate
Descrizione generale
- Fase legata: Teicoplanina aglicone
- Intervallo operativo di pH: 3,0-6,8
- Diametro delle particelle: 5, 10 o 16 μm
- Dimensione dei pori: 100 Å
Applicazioni
- High-performance liquid chromatographic enantioseparation of 2-aminomono- and dihydroxycyclopentanecarboxylic and 2-aminodihydroxycyclohexanecarboxylic acids on macrocyclic glycopeptide-based phases.: This study emphasizes the effectiveness of the Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column in the enantioseparation of complex cyclic amino acids. The methodology detailed provides profound insights into the chirality aspects of biochemical molecules, which is crucial for the synthesis of novel pharmaceutical agents and the study of biochemical pathways. This research supports analytical chemists in academia focused on developing chiral analytical methods and advancing chemical synthesis (Berkecz et al., 2009).
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?