Documenti
Z188956
Salviette monouso Kimwipes®
L × W 4 1/2 in. × 8 1/2 in.
Sinonimo/i:
cleaning wipes
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 280 wipes
Produttore/marchio commerciale
Kimberly Clark 34155
Lungh. × largh.
4 1/2 in. × 8 1/2 in.
Descrizione generale
Le salviette monouso Kimwipes® sono la soluzione più indicata per la pulizia di superfici, parti, strumenti e lenti di laboratorio e studi medici. Queste salviette rimuovono in modo efficace liquidi, polvere e piccole particelle, garantendo una pulizia ottimale.
Applicazioni
Le salviette monouso Kimwipes vengono impiegate:®
  • per asciugare un campione di tessuto prima di posizionarlo sul portacampioni di un vibratomo
  • per pulire e sterilizzare le piastre con fondo di vetro prima di utilizzarle per una coltura cellulare
  • come supporto sterile ove posizionare le pinze monouso prive di RNasi nelle postazioni dotate di cappa a flusso laminare
  • per eliminare eventuali residui di HBSS presenti sulla superficie interna della provetta dopo aver decantato il surnatante.
  • come materiale assorbente per rimuovere l'eccesso di tampone fosfato salino (PBS) e facilitare la manipolazione delle larve durante l'esperimento.
  • durante la preparazione del campione e il processo di estrazione degli oli volatili nel cumino macinato mediante estrazione con fluido supercritico e successiva gascromatografia per garantire un riempimento compatto del ditale di estrazione contenente cumino macinato, Celite 545 e la soluzione di standard interno.
  • nel Metodo EPA 1623 modificato per la pulizia della strumentazione e delle superfici durante il processo di colorazione ed esame per rilevare Cryptosporidium e Giardia sp. trasmessi dall'acqua.
Caratteristiche e vantaggi
  • Pulizia delicata e di precisione per le attività più importanti, con una produzione minima di rifiuti grazie alla distribuzione singola.
  • Adatte per la pulizia di vetreria e altri strumenti, comprese le superfici delicate.
  • Dotate di un sistema di distribuzione antistatico che riduce i pelucchi e le scariche elettrostatiche.
Note legali
Kimwipes is a registered trademark of Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Alicia Lane et al.
STAR protocols, 3(2), 101334-101334 (2022-05-03)
This protocol describes how inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) can quantify metals, sulfur, and phosphorus present in biological specimens. The high sensitivity of ICP-MS enables detection of these elements at very low concentrations, and absolute quantification is achieved with
D L Heikes et al.
Journal of AOAC International, 84(4), 1130-1134 (2001-08-15)
Ground cumin is used as a flavoring agent in a number of ethnic cuisines. The chemical entities, which primarily establish its characteristically pungent flavor, are found in the volatile oil of cumin. Fixed oils and carbohydrates tend to round out
A modified EPA Method 1623 that uses tangential flow hollow-fiber ultrafiltration and heat dissociation steps to detect waterborne Cryptosporidium and Giardia spp
Eric R Rhodes , et al.
Journal of Visualized Experiments, 9:(65) (2012)
Hugo Lee et al.
STAR protocols, 1(3), 100144-100144 (2020-12-31)
Pancreatic islets consist of several cell types, including alpha, beta, delta, epsilon, and PP cells. Due to cellular heterogeneity, it is challenging to interpret whole-islet transcriptome data. Single-cell transcriptomics offers a powerful method for investigating gene expression at the single-cell
Articoli
Discover the detection of milk adulteration by whey using spectrophotometric estimation of sialic acid in three different milk brands. Learn more about this essential technique in our application note.