Documenti
G004402
HPLC Analysis of 3,5-tBu-MeOBIPHEP Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] n-hexane; [B] 10% ethanol in n-hexane; (75:25, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 18 °C
detector: UV, 230 nm
sample: 3,5-tBu-MeOBIPHEP ((6,6′-dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-di-tert-butylphenyl)phosphine]), 1 mg/mL in ethanol with 5 drops of H2O2 added for oxidation
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    (S)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(3,5-di-tert-butylphenyl)phosphine], ≥97%, optical purity ee: ≥99%
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)