Documenti
58298
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Colonna per HPLC SUPELCOSIL LC-18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L1
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Grado di funzionalizzazione
11.0% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Una fase alchilica idrofobica di uso generale, molto ritentiva e che fornisce una buona forma del picco per un'ampia varietà di composti.
Applicazioni
La colonna per HPLC SUPELCOSIL LC-18 è stata utilizzata per la separazione di:
  • antociani, flavonoli e carboidrati in cipolle rosse di Tropea (Allium cepa L.) per la loro determinazione in cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) e HPLC accoppiata alla spettrometria di massa (MS) con sorgente ESI (ionizzazione per elettronebulizzazione).
  • derivati​sinapilici in campioni di succo di ananas (Ananas comosus [L.] Merill) per la loro determinazione in HPLC semipreparativa a fase inversa.
  • aflatossina M1 in campioni di latte e formaggio per la sua determinazione in HPLC con derivatizzazione post colonna e rilevazione in fluorescenza.
Prodotti consigliati
Scoprite i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Vagish Dwibedi et al.
Biotechnology letters, 43(3), 627-644 (2020-11-08)
The present investigation primarily focusses on enhancement of resveratrol production by endophytic production from the endophytic fungus, Arcopilus aureus via one variable at a time approach (OVAT) followed by statistical approach using response surface methodology (RSM). The paper also highlights
High-performance liquid chromatography with post-column derivatisation and fluorescence detection for sensitive determination of aflatoxin M1 in milk and cheese.
Manetta AC, et al.
Journal of Chromatography A, 1083(1-2), 219-222 (2005)
Flavonoid and carbohydrate contents in Tropea red onions: effects of homelike peeling and storage.
Gennaro L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(7), 1904-1910 (2002)
Characterization of sinapyl derivatives in pineapple (Ananas comosus [L.] Merill) juice.
Wen L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(3), 850-853 (1999)
Protocolli
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
Separation of Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Methyl myristate; Methyl palmitate; Methyl caprylate; Methyl oleate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Methyl stearate
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCapplication for HPLC