Documenti fondamentali
G004636
HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.98:0.01:0.01, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analita
Descrizione
    (±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)