Documenti fondamentali
59356-U
Supelco
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
Discovery® Cyano HPLC Column
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Cyano Bonded Phase Column
Scegli un formato
1 EA
812,00 €
812,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
812,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
812,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna per HPLC Discovery® Cyano, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L10
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
4.5% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
200 m2/g
Copertura della superficie
3.5 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrizione generale
Discovery® Cyano HPLC column is used for the retention and separation of strongly basic analytes including quaternary ammonium salts, with excellent peak shapes.
Caratteristiche e vantaggi
  • Bassa idrofobia per una rapida eluizione degli analiti idrofobi
  • Forma di picco e ritenzione di analiti fortemente basici eccellenti
  • Ritenzione di analiti polari
  • Selettività unica
  • Ritenzione significativamente minore rispetto al C18 (di solito necessita di una percentuale inferiore di fase mobile organica)
  • Separazioni LC-MS stabili e a basso bleeding.
  • Compatibile con fasi organiche molto acquose
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Graciela B Arhancet et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(16), 5970-5978 (2010-08-03)
A new 1,4-dihydropyridine 5a, containing a cyano group at the C3 position, was recently reported to possess excellent mineralocorticoid receptor (MR) antagonist in vitro potency and no calcium channel-blocker (CCB) activity. In the present study, we report the structure-activity relationships
Srdan Verstovsek et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 14(3), 788-796 (2008-02-05)
The discovery of an activating somatic mutation in codon 617 of the gene encoding the Janus kinase (JAK)-2 (JAK2 V617F) in patients with myeloproliferative disorders has opened new avenues for the development of targeted therapies for these malignancies. However, no
K Umekawa et al.
Japanese journal of pharmacology, 84(1), 7-15 (2000-10-24)
We describe the pharmacological characteristics of SM-19712 (4-chloro-N-[[(4-cyano-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]carbonyl] benzenesulfonamide, monosodium salt). SM-19712 inhibited endothelin converting enzyme (ECE) solubilized from rat lung microsomes with an IC50 value of 42 nM and, at 10 - 100 microM, had no effect on other
Christophe Morisseau et al.
Analytical biochemistry, 414(1), 154-162 (2011-03-05)
The microsomal epoxide hydrolase (mEH) plays a significant role in the metabolism of numerous xenobiotics. In addition, it has a potential role in sexual development and bile acid transport, and it is associated with a number of diseases such as
Ye Ding et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(33), 9495-9497 (2011-07-19)
A novel and facile DDQ-mediated dehydrogenation from natural rigid polycyclic acids or flexible alkyl acids to generate lactones is described. The formation of lactones proceeds by a radical ion mechanism, which has been established by DPPH˙-mediated chemical identification, ESR spectroscopy
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. ¿Me podrías confirmar que la composición de esta columna es end-capped cyanosilyl silica gel for chromatography R? Gracias!
    1 risposta
    1. These columns are end-capped, but the phase is cyanopropyl.
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  4. Please provide the below details for the column Carbon loading%- Pore size- Surface area- pH stability- End capping-
    1 risposta
    1. TS Answer:
      - 4.5% Carbon loading
      - Pore size: 180 Å
      - Surface area: 200 m2/g
      - Operating pH range: 2-8
      - Endcapped
      - Particle Size: 5 μm
      - Temperature Range: ≤70 °C
      - Maximum Pressure: 400 bar pressure (5801 psi)
      - Suitable for USP L10
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. India
    • Recensione 1
    • Voti 0
    2 su 5 stelle.
    Column to column variation
    Variation in Retention time from column to column observed
    Traduci con Google
    Utile?
    1. Risposta di Sigma-Aldrich Corporation:
      Thank you for your review. While minor variability between batches may occur, the degree of difference in retention times would be impacted by run times. Assuming all other conditions are identical, an overall +/- 5% may be possible. As there are a number of variables to consider, we encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.