Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
X0626
Sigma-Aldrich
Xantina
≥99.5% (HPLC), purified by recrystallization
Sinonimo/i:
2,6-diossopurina, 3,7-diidropurina-2,6-dione, Xantina, 2,6-diidrossipurina
Scegli un formato
5 G
95,40 €
10 G
200,00 €
25 G
378,00 €
95,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
95,40 €
10 G
200,00 €
25 G
378,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.11
Beilstein:
8733
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
ID PubChem:
NACRES:
NA.51
95,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (HPLC)
Stato
powder
Purificato mediante
recrystallization
Solubilità
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1
InChI
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La xantina è un componente importante di svariati composti farmaceutici attivi di origine naturale o di sintesi.[1] Nel cioccolato, nel cacao, nel tè, nel lievito, nelle patate, negli organi animali e nel caffè sono naturalmente presenti molecole, come la caffeina, la teobromina e la teofillina, la cui struttura chimica è riconducibile a quella della xantina.[2] La xantina è un alcaloide eterociclico naturale dotato di una struttura cosiddetta purinica, costituita da un anello pirimidinico fuso con un anello imidazolico.[1] La xantina viene prodotta a partire da diversi precursori tramite la via metabolica delle purine: deaminazione della guanina ad opera della guanina deaminasi e conversione dell′ipoxantina per azione della xantina ossidoreduttasi.[3]
Azioni biochim/fisiol
La xantina è coinvolta nel catabolismo degli acidi nucleici e dei nucleotidi ed è un precursore dell′acido urico.[2] È un composto versatile in grado di conseguire effetti terapeutici in varie condizioni farmacologiche connesse al tratto respiratorio, al sistema nervoso centrale (CNS) ai reni, allo stomaco, alle cellule della muscolatura liscia e al cuore.[1] La xantina funge da biomarker per diagnosticare la gotta.[4]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Recent Advances in the Synthesis of Xanthines: A Short Review
Kapri A, et al.
Scientifica, 2022 (2022)
Bioactive chemical constituents of Stereospermum kunthianum (Bignoniaceae)
Island, W
Research Journal of Phytochemistry, 3, 35-43 (2009)
Different processed milk with residual xanthine oxidase activity and risk of increasing serum uric acid level
Sha W, et al.
Food Bioscience, 40, 100892-100892 (2021)
Oxidative stress and enzymatic scavenging of superoxide radicals induced by solar UV-B radiation in Ulva canopies from southern Spain.
Bischof, Kai, et al.
Scientia Marina, 67, 353-359 (2003)
Physiological acclimation to gradients of solar irradiance within mats of the filamentous green macroalga Chaetomorpha linum from southern Spain.
Bischof, Kai, et al.
Marine Ecology Progress Series, 306, 165-175 (2006)
Protocolli
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase