X0750
Xanthosine dihydrate
≥99%
Sinonimo/i:
9-β-D-Ribofuranosylxanthine
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder
Solubilità
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
O.O.OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC(=O)Nc23
InChI
1S/C10H12N4O6.2H2O/c15-1-3-5(16)6(17)9(20-3)14-2-11-4-7(14)12-10(19)13-8(4)18;;/h2-3,5-6,9,15-17H,1H2,(H2,12,13,18,19);2*1H2/t3-,5-,6-,9-;;/m1../s1
ZCCPXSQIUORWCO-LGVAUZIVSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?