X4376
Xanthine Oxidase from bovine milk
lyophilized powder, 0.4-1.0 units/mg protein
Sinonimo/i:
XOD, Xanthine:oxygen oxidoreductase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine milk
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
0.4-1.0 units/mg protein
PM
283 kDa
Composizione
Protein, 10.0-25.0%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3