U8501
Uridine-5′-diphosphoglucose pyrophosphorylase from baker′s yeast
Type X, lyophilized powder, ≥40 units/mg protein
Sinonimo/i:
UTP:α-D-glucose-1-phosphate uridylyltransferase
Scegli un formato
155,00 €
Scegli un formato
About This Item
155,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
bakers yeast
Livello qualitativo
Tipo
Type X
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥40 units/mg protein
Composizione
Protein, 30-60% modified Warburg-Christian
Attività estranea
UDP-glucose dehydrogenase and galactose-1-phosphate uridyltransferase ≤0.1%
inorganic pyrophosphatase ≤0.5%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)