Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 104,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 311,00 € |
Informazioni su questo articolo
104,00 €
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
crystalline powder
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.2%
loss
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
6.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.07, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C2H4O2/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.5% (NT) | assay ≥99.0% (NT) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| product line BioUltra | product line - | product line BioUltra | product line BioXtra |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form powder or crystals | form crystalline powder |
| pH 6.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O) | pH 6.0-7.0 (0.1 M in water, high purity) | pH 3.0-4.5 (25 °C, 0.5 M in H2O) | pH - |
| solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® acetate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?