U1006
Uridine 5′-triphosphate trisodium salt solution
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
Sinonimo/i:
UTP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
yeast (Candida Utilis)
Saggio
≥95 (HPLC)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
100 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Trizma®
base)
Colore
colorless
Attività estranea
DNase and RNase, none detected
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
Informazioni sul gene
human ... P2RY2(5029)
rat ... P2ry2(29597)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.