Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 104,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 278,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 702,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1410,00 € |
Informazioni su questo articolo
104,00 €
Nome del prodotto
Adenosine-5′-diphosphoglucose disodium salt, ≥93%
biological source
yeast
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C16H25N5O15P2.2Na/c17-13-7-14(19-3-18-13)21(4-20-7)15-11(26)9(24)6(33-15)2-32-37(28,29)36-38(30,31)35-16-12(27)10(25)8(23)5(1-22)34-16;;/h3-6,8-12,15-16,22-27H,1-2H2,(H,28,29)(H,30,31)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6-,8-,9-,10+,11-,12-,15-,16?;;/m1../s1
InChI key
GZBIVALVIPYODS-UQGWVDHFSA-L
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93% | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥90% | description ≥95% (HPLC) |
| biological source yeast | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| assay ≥93% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥90% | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 50 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?