T9534
Triethanolamine hydrochloride
BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sinonimo/i:
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol hydrochloride, TEA-Hydrochloride, trolamine hydrochloride, 2,2′,2′′-Nitrilotriethanol hydrochloride, Tris(2-hydroxyethyl)amine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (titration)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Intervallo di pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
Punto di fusione
177-179 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
Cl.OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- The BioXtra product line ensures high-quality products for consistent results.
- A high assay of ≥99.5% guarantees the purity of the product.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1