1.08357
Triethanolamine hydrochloride
GR for analysis
Sinonimo/i:
Triethanolamine hydrochloride, 2,2′,2′′-Nitrilitriethanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
pH
4.0-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
180.24 °C
Densità
1.3539 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 4.0 - 5.5
Melting range: 176 - 180 °C
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Sulfated ash: ≤ 0.01 %
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1