Vai a
T1502
Triethanolamine hydrochloride
≥99.5% (titration)
Sinonimo/i:
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol hydrochloride, Tris(2-hydroxyethyl)amine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
59,80 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
113,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
175,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
300,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(HOCH2CH2)3N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.65
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-284-2
Beilstein/REAXYS Number:
3909940
MDL number:
59,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
mp
177-179 °C (lit.)
solubility
water: 0.333 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3.ClH/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10;/h8-10H,1-6H2;1H
InChI key
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
General description
Triethanolamine (TEA) belongs to the family of ethanolamine. It includes the properties of both amines and alcohols. Addition of TEA to an acidic buffer facilitates the determination of fluoride in inorganic orthophosphates by using a fluoride-selective electrode.
Application
Triethanolamine hydrochloride has been used:
  • in the preparation of triethanolamine buffer
  • in rinsing the digested sections, prepared for in situ hybridization
  • as a component of solution A to prepare TA-complement haemolysis buffer (TA-CHB)
Biochem/physiol Actions
Triethanolamine hydrochloride acts as a surfactant or pH adjuster. It is also used as an emulsifier in cosmetics and several topical medications.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T95349027933729
Trietanolammina ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
90279
Trietanolammina
Trietanolammina puriss. p.a., ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
33729
Trietanolammina
description
≥99.5% (titration)
description
BioXtra, ≥99.5% (titration)
description
≥99.0% (GC)
description
puriss. p.a., ≥99% (GC)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
powder
form
viscous liquid
form
viscous liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
solubility
water: 0.333 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
mp
177-179 °C (lit.)
mp
177-179 °C (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamine hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf