Merck
90278
Trietanolammina
BioUltra, ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
2,2′,2′′-Nitrilotrietanolo, Tris(2-idrossietil)ammina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(HOCH2CH2)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-049-8
Beilstein/REAXYS Number:
1699263
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
5.14 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid, viscous liquid
autoignition temp.
600 °F
expl. lim.
8.5 %
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.1% ethanolamine (GC), ≤0.2% water, ≤0.3% diethanolamine (GC)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
refractive index
n20/D 1.485
pH
10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
cation traces
Al: ≤2 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤2 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
absorption
cut-off at 270 nm in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 280 nm Amax: 0.1
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Triethanolamine (TEA), an emulsifier, surfactant and capping agent, may be used to study its toxicity profile and mechanisms. TEA may be used in various drug delivery constructs to improve drug solubility. TEA may be used to cap CdTe nanoparticles.
Other Notes
Buffer in recommended method for alanine amionopeptidase in urine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trietanolammina
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
179 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)