T9128
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for inhibition assay
Sinonimo/i:
SBTI
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Inibitore della tripsina, lyophilized powder
Origine biologica
Glycine max (soybean)
Tipo
Type II-S
Forma fisica
lyophilized powder
PM
20,100 Da
tecniche
inhibition assay: suitable
Solubilità
balanced salt solution: 1 mg/mL
concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow
phosphate buffer: 10 mg/mL
water: 10 mg/mL
serum-free medium: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Componenti
Definizione di unità
Nota sulla preparazione
Le soluzioni possono mantenersi attive se conservate a 2-8 °C a breve termine. Le soluzioni sono stabili in aliquote congelate a -20 °C.
Risultati analitici
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.