65035-M
Trypsin Inhibitor, Soybean
Sinonimo/i:
Trypsin Inhibitor, Soybean
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized solid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥4000 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
off-white
Solubilità
67 mM potassium phosphate buffer, pH 7.6: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
trypsin
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Uchino, T., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 527.
Birk, Y. 1976. Methods Enyzmol.45, 700.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3