T9253
Trypsin inhibitor
powder
Sinonimo/i:
Ovomucoid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Trypsin inhibitor from chicken egg white, Type II-O, Partially purified ovomucoid, containing ovoinhibitor
Origine biologica
chicken egg white
Livello qualitativo
Tipo
Type II-O
Forma fisica
powder
PM
14 kDa
Solubilità
water: soluble 10 g/L
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to produce denatured, oxidized and deglycosylated ovomucoid and used to stimulate patient derived cell cultures for mapping T cell epitopes
- to treat nuclei for flow cytometric analysis
- in Holtfreter′s solution, used for the dissociation of planarians into cells
Definizione di unità
Risultati analitici
Altre note
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.
Protocolli
This technical article described the Enzymatic Assay of Trypsin Inhibitor.
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.