T4319
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Sinonimo/i:
TMB
Scegli un formato
97,20 €
Scegli un formato
About This Item
97,20 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, Slow Kinetic Form, for ELISA, peroxidase substrate
Livello qualitativo
Stato
liquid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.