Vai a
T2885
3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina
TMB substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
BM blue, Substrato TMB, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
51,80 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
378,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4.360,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
259-364-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2808541
51,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
168-171 °C (lit.)
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
La 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) è un sostituto non cancerogeno (negativo al test di Ames) della benzidina adatto all′uso nelle procedure ELISA come substrato della perossidasi. Il substrato sviluppa un prodotto finale solubile di colore azzurro chiaro e può essere letto con spettrofotometria a 370 o 620-650 nm. La reazione della TMB può essere arrestata con 2 M di H2SO4 (dando luogo a una colorazione gialla) e può essere letta a 450 nm. Un reagente sensibile e specifico per il rilevamento della presenza di sangue, il saggio dell′emoglobina, il saggio della perossidasi.
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has been used:
  • as a supplement in Man-Rodosa-Sharpe (MRS) agar plate, to stains the lactobacilli colonies blue in the presence of O2[1]
  • as a substrate solution for ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
  • in myeloperoxidase activity assay to quantify neutrophil
Biochem/physiol Actions
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine/TMB can be used as a chromogen to increase the progression of product obtained in peroxidase reaction. In food and environmental decontamination procedures, TMB can be used in in situ free available chlorine (FAC) monitoring of chlorite-based sanitizers.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8603368774809743
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (GC)
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
168-171 °C (lit.)
mp
168-171 °C (lit.)
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
54827-17-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)