Vai a
87748
3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina
TMB substrate, chromogenic, ≥98.0% (NT), powder
Sinonimo/i:
BM blue, Substrato TMB, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
89,60 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
317,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1090,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
259-364-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2808541
89,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina, ≥98.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
166-171 °C, 168-171 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine has been used as a substrate for peroxidase in:
  • enzyme-immunoassay (EIA)
  • indirect competitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  • sandwich enzyme-linked immunosorbent assay
La 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) è un sostituto non cancerogeno (negativo al test di Ames) della benzidina adatto all′uso nelle procedure ELISA come substrato della perossidasi. Il substrato sviluppa un prodotto finale solubile di colore azzurro chiaro e può essere letto con spettrofotometria a 370 o 620-650 nm. La reazione della TMB può essere arrestata con 2 M di H2SO4 (dando luogo a una colorazione gialla) e può essere letta a 450 nm. Un reagente sensibile e specifico per il rilevamento della presenza di sangue, il saggio dell′emoglobina, il saggio della perossidasi.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
09743T5525860336
description
≥98.0% (NT)
description
standard for GC
description
tablet, 1 mg substrate per tablet
description
≥99%
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99%
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
tablet
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
168-171 °C (lit.), 166-171 °C
mp
168-171 °C (lit.), 166-171 °C
mp
168-171 °C (lit.)
mp
168-171 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
54827-17-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. I Would Like to Kindly Ask for Stability Data for Temperature Excursion.
    1 risposta
    1. This compound is relatively stable in powder form and ships at ambient temperatures globally, year round. Under these shipping conditions, transit times of up to 2 weeks are permitted. Brief temperature excursions are not expected to impact the quality of the product. However, extreme or long term temperature excursion studies have not been conducted. In the event of a temperature excursion, document the maximum temperature and duration, return the material to 2–8 °C, verify that the appearance remains white to light beige without caking or discoloration, and protect the product from light, and moisture. Please see the link below to access a Specification sheet. https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SIGMA/87748