Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
860336
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina
≥99%
Sinonimo/i:
BM blue, Substrato TMB, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus
About This Item
Formula condensata:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.34
Beilstein:
2808541
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
168-171 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina è un colorante sensibile alla perossidasi. Grazie alla sua stabilità di prodotto e all′assenza di interferenze con gli ioni calcio e magnesio è un′alternativa migliore della siringaldazina per la determinazione del cloro nell′acqua.
Applicazioni
La 3,3′,5,5′-tetrametilbenzidina (TMB) è un sostituto non cancerogeno (negativo al test di Ames) della benzidina adatto all′uso nelle procedure ELISA come substrato della perossidasi. Il substrato sviluppa un prodotto finale solubile di colore azzurro chiaro e può essere letto con spettrofotometria a 370 o 620-650 nm. La reazione della TMB può essere arrestata con 2 M di H2SO4 (dando luogo a una colorazione gialla) e può essere letta a 450 nm. Un reagente sensibile e specifico per il rilevamento della presenza di sangue, il saggio dell′emoglobina, il saggio della perossidasi.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Colorimetric method for determination of chlorine with 3, 3?, 5, 5?-tetramethylbenzidine.
Serrat F B
Talanta, 41(12), 2091-2094 (1994)
Iron oxide nanoparticles: Hidden talent
Perez J M
Nature Nanotechnology, 2(9), 535-535 (2007)
Y Jung et al.
Mucosal immunology, 8(4), 930-942 (2015-01-08)
Eosinophils are multifunctional leukocytes that reside in the gastrointestinal (GI) lamina propria, where their basal function remains largely unexplored. In this study, by examining mice with a selective deficiency of systemic eosinophils (by lineage ablation) or GI eosinophils (eotaxin-1/2 double
Jan Pencik et al.
Nature communications, 6, 7736-7736 (2015-07-23)
Prostate cancer (PCa) is the most prevalent cancer in men. Hyperactive STAT3 is thought to be oncogenic in PCa. However, targeting of the IL-6/STAT3 axis in PCa patients has failed to provide therapeutic benefit. Here we show that genetic inactivation
Jiabin Yan et al.
Viruses, 7(3), 1429-1453 (2015-03-26)
Signaling through the Fas/Apo-1/CD95 death receptor is known to affect virus-specific cell-mediated immune (CMI) responses. We tested whether modulating the Fas-apoptotic pathway can enhance immune responses to DNA vaccination or lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) infection. Mice were electroporated with plasmids