SRP3326
BMP-2 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
BMP-2A
Scegli un formato
433,00 €
Scegli un formato
About This Item
433,00 €
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.