Documenti
HT501128
Sigma-Aldrich
Soluzione di formalina, neutra tamponata, al 10%
histological tissue fixative
Sinonimo/i:
Metanale, formaldeide
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Origine biologica
synthetic
Concentrazione
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
Colore
colorless
pH
6.90-7.10
Densità
1.080 g/cm3
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La formalina neutra tamponata (NBF) al 10% è il fissativo usato più di frequente in tutto il mondo per la microscopia ottica ed è in qualche misura un fissativo indulgente. La NBF al 10% è molto adatta ai laboratori a elevata produttività e necessita di un tempo di fissazione relativamente breve, ma può essere usata anche per la conservazione del tessuto a lungo termine. Si ritiene che la fissazione in formalina avvenga tra le aldeidi e le proteine, creando un gel e mantenendo quindi il rapporto tra i costituenti cellulari esistente in vivo. Una volta fissato correttamente, il tessuto deve essere in grado di sopportare le fasi successive di trattamento o colorazione.
Applicazioni
La soluzione di formalina, neutra tamponata, al 10% è stata usata come fissativo istologico generico per fissare tessuti.
La soluzione di formalina, neutra tamponata, al 10% è stata usata nella colorazione olio rosso O per la differenziazione in adipociti della linea cellulare di preadipociti 3T3-L1 e dei fibroblasti embrionali murini. È stata usata nell′analisi istologica dell′occhio del coniglio e dell′intestino del ratto diabetico.′
Fissativo istologico comunemente usato per fini generici.
Stato fisico
Soluzione tamponata neutra
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Jonathan C J Wei et al.
Scientific reports, 7(1), 15885-15885 (2017-11-23)
Emerging micro-scale medical devices are showing promise, whether in delivering drugs or extracting diagnostic biomarkers from skin. In progressing these devices through animal models towards clinical products, understanding the mechanical properties and skin tissue structure with which they interact will
Effects of the marine microalgae Isochrysis galbana and Nannochloropsis oculata in diabetic rats
Nu?o K, et al.
Journal of functional foods, 5(1) (2013)
Recapitulating spatiotemporal tumor heterogeneity in vitro through engineered breast cancer microtissues.
Mazio c, et al.
Acta Biomaterialia, 73, 236-249 (2018)
Comparison of partially and fully chemically-modified siRNA in conjugate-mediated delivery in vivo.
Hassler M R, et al.
Nucleic Acids Research, 46(5), 2185-2196 (2018)
A S Byrd et al.
Scientific reports, 9(1), 12207-12207 (2019-08-23)
Hidradenitis suppurativa (HS) is a chronic inflammatory disorder characterized by painful nodules, sinus tracts, and scars occurring predominantly in intertriginous regions. The prevalence of HS is currently 0.053-4%, with a predominance in African-American women and has been linked to low
Contenuto correlato
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.