Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 189,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 746,00 € |
Informazioni su questo articolo
189,00 €
Nome del prodotto
BIO, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
dark red
solubility
DMSO: >5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O\N=C1\C(Nc2ccccc12)=C3\C(=O)Nc4cc(Br)ccc34
InChI
1S/C16H10BrN3O2/c17-8-5-6-9-12(7-8)19-16(21)13(9)15-14(20-22)10-3-1-2-4-11(10)18-15/h1-7,18,22H,(H,19,21)/b15-13-,20-14+
InChI key
DDLZLOKCJHBUHD-WAVHTBQISA-N
Application
- in MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide) cell proliferation assay
- as a medium supplement in embryonic stem cells (ESCs)
- for the inhibition of glycogen synthase kinase 3 β (GSK-3β) in human dermal papilla cells (hDPCs)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Packaging
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIO
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?