Documenti fondamentali
558255
Millipore
Saponin
A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.
Sinonimo/i:
Saponin
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤10% ash
Colore
tan
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@](C4[C@@](C5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@]7([C@H]([C@@H](C(CC7C6=CC5)(C)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)C)CO)O)C)(CC4)C)(CC3)C
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(1
AXNVHPCVMSNXNP-ZELRDNAQSA-N
Descrizione generale
A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.
Applicazioni
  • Complete biosynthesis of QS-21 in engineered yeast.: This article reports the successful biosynthesis of QS-21, a potent saponin adjuvant, in engineered yeast. The research highlights the potential for scalable and sustainable production of QS-21, which is crucial for vaccine development and immunotherapy. (Liu et al., 2024).
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Digitonina Used as non-ionic detergent
Sigma-Aldrich
D141
Digitonina
Digitonina ~50% (TLC)
Sigma-Aldrich
D5628
Digitonina
Diosgenin ≥93%
Sigma-Aldrich
D1634
Diosgenin
Triton™ X-100 laboratory grade
Sigma-Aldrich
X100
Triton X-100
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SRE0027
Eparina