Vai a
D1634
Diosgenin
≥93%, apoptosis inducer, powder
Sinonimo/i:
(25R)-5-Spirosten-3β-ol, 3β-Hydroxy-5-spirostene, Nitogenin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
59,10 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
652,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H42O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
208-134-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
94582
Assay:
≥93%
Form:
powder
59,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Diosgenin, ≥93%
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
SMILES string
[H][C@]12C[C@@]3([H])[C@]4([H])CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@H](C)[C@@]6(CC[C@@H](C)CO6)O2
InChI
1S/C27H42O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h5,16-17,19-24,28H,6-15H2,1-4H3/t16-,17+,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
WQLVFSAGQJTQCK-VKROHFNGSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
General description
Diosgenin is a triterpene and a glycone derivative of dioscin. Yams, Trigonella foenum-graecum and Costus speciosus are some of its source.
Application
Diosgenin has been:
  • used as a standard in the analysis of total saponins in Sapindus rarak
  • orally administered to the rats to study its role against atherogenic diet-induced production of inflammatory mediators in heart, liver and brain
  • used as a standard compound to determine the saponins content in chickpea and Tribulus terrestris
Biochem/physiol Actions
Diosgenin induces apoptosis in colon cancer cell lines and induces apoptosis, cell cycle arrest and cyclooxygenase activity in osteosarcoma cells. It serves as a precursor in steroid drug production. Diosgenin is shown to promote cholesterol production by stimulating biliary excretion. It influences lipoxygenase induced human erythroleukemia cell line differentiation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL89649700085PY0001871
Diosgenin ≥93%
Sigma-Aldrich
D1634
Diosgenin
Diosgenin phyproof® Reference Substance
PHL89649
Diosgenin
diosgenin Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700085P
diosgenin
Diosgenin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001871
Diosgenin
description
≥93%
description
phyproof® Reference Substance
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
assay
≥93%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diosgenin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)