Vai a
S8534
Sarsasapogenin
≥98%
Sinonimo/i:
(25S)-Spirostan-3β-ol, Parigenin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
146,00 €
109,50 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
412,00 €
309,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.64
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-776-3
MDL number:
109,50 €
Prezzo di listino146,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@]2(OC1)O[C@H]3C[C@H]4[C@@H]5CC[C@@H]6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]2C
InChI
1S/C27H44O3/c1-16-7-12-27(29-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(28)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4/h16-24,28H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+/m0/s1
InChI key
GMBQZIIUCVWOCD-WWASVFFGSA-N
General description
Sarsasapogenin also known as Sarsagenin or Parigenin, is a steroidal saponin and is the main constituent of Anemarrhena asphodeloides Bunge.[1]
Application
Sarsasapogenin has been used as a synthetic saponin treatment to U-2 OS cells to test its effects in reducing osteosarcoma cell viability and down-regulating YAP and TAZ proteins.[2]
Biochem/physiol Actions
Sarsasapogenin is a well-known multi-target directed ligand (MTDL) for Alzheimer′s disease.[3] It elicits anti-inflammatory, antioxidant, anti-arthritis, anti-asthma, anti-amyloidogenic, neuroprotective, anti-depressant, and anti-cancer properties.[1][3][4] SAR also improves learning and memory ability, loss of neurons in type-1 diabetic rats and protects against diabetic encephalopathy.[1] It is also a therapeutic target for treating ulcerative colitis (UC).[4] SAR as an anti-inflammatory agent improves insulin resistance and adipose tissue inflammation in high-fat diet (HFD)-fed mice.[5]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL80531SMB00295D1634
Sarsasapogenin ≥98%
Sigma-Aldrich
S8534
Sarsasapogenin
Sarsasapogenin phyproof® Reference Substance
PHL80531
Sarsasapogenin
Ruscogenin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SMB00295
Ruscogenin
Diosgenin ≥93%
Sigma-Aldrich
D1634
Diosgenin
assay
≥98%
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥93%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sarsasapogenin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)